Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471713-1G OR471713-250MG
APOSOR471713-1GEA 178 EUR
APOSOR471713-1G APOSOR471713-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272237
Numéro CAS: 728034-12-6