Imprimer
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471707-1G OR471707-5G
APOSOR471707-1GEA 50.2 EUR
APOSOR471707-1G APOSOR471707-5G
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester 95%
4-Chlorobenzylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698531
Numéro CAS: 475250-49-8