Imprimer
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471706-1G OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA 801 EUR
APOSOR471706-1G APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044356
Numéro CAS: 66497-42-5