Imprimer
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471680-10G OR471680-1G OR471680-5G
APOSOR471680-10GEA 102 EUR
APOSOR471680-10G APOSOR471680-1G APOSOR471680-5G
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride 97%
1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475546
Numéro CAS: 1228879-37-5