Imprimer
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471593-1G OR471593-5G
APOSOR471593-1GEA 58 EUR
APOSOR471593-1G APOSOR471593-5G
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22056210
Numéro CAS: 89284-10-6