Imprimer
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-imidazole
OR471575-1G OR471575-250MG
APOSOR471575-1GEA 102 EUR
APOSOR471575-1G APOSOR471575-250MG
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11846349
Numéro CAS: 942070-72-6