Imprimer
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471553-1G OR471553-250MG OR471553-5G
APOSOR471553-1GEA 916 EUR
APOSOR471553-1G APOSOR471553-250MG APOSOR471553-5G
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
6-Bromo-3-isopropyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987866
Numéro CAS: 1391123-54-8