Imprimer
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471531-1G OR471531-250MG
APOSOR471531-1GEA 563 EUR
APOSOR471531-1G APOSOR471531-250MG
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
O-(3-Buten-2-yl)hydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09838140
Numéro CAS: 71350-16-8