Imprimer
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471518-1G OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA 306 EUR
APOSOR471518-1G APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Formule: C₇H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14707271
Numéro CAS: 1215073-99-6