Imprimer
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471513-1G OR471513-250MG OR471513-5G
APOSOR471513-1GEA 499 EUR
APOSOR471513-1G APOSOR471513-250MG APOSOR471513-5G
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
2-(4-Bromophenyl)oxazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₁₂H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573880
Numéro CAS: 934331-04-1