8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471512-1G
OR471512-5G
APOSOR471512-1GEA
154
EUR
APOSOR471512-1G
APOSOR471512-5G
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane
Formule:
C₁₅H₁₇N₃O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18263009 Numéro CAS: 28121-73-5 |