Imprimer
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471489-1G OR471489-5G
APOSOR471489-1GEA 158 EUR
APOSOR471489-1G APOSOR471489-5G
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Formule: C₄H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045779
Numéro CAS: 15546-08-4