Imprimer
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471486-1G OR471486-250MG OR471486-5G
APOSOR471486-1GEA 713 EUR
APOSOR471486-1G APOSOR471486-250MG APOSOR471486-5G
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
cis-3-(Boc-amino)-1-Cbz-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28369193
Numéro CAS: 246510-67-8