Imprimer
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471483-1G OR471483-250MG OR471483-5G
APOSOR471483-1GEA 713 EUR
APOSOR471483-1G APOSOR471483-250MG APOSOR471483-5G
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332897
Numéro CAS: 1620128-54-2