Imprimer
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471475-1G OR471475-250MG
APOSOR471475-1GEA 916 EUR
APOSOR471475-1G APOSOR471475-250MG
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formule: C₆H₅ClN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24615587
Numéro CAS: 1226804-17-6