6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471473-1G
OR471473-250MG
OR471473-5G
APOSOR471473-1GEA
713
EUR
APOSOR471473-1G
APOSOR471473-250MG
APOSOR471473-5G
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule:
C₇H₆ClN₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01085385 Numéro CAS: 370074-74-1 |