Imprimer
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471468-1G OR471468-250MG
APOSOR471468-1GEA 713 EUR
APOSOR471468-1G APOSOR471468-250MG
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03160579
Numéro CAS: 519018-42-9