Imprimer
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471467-1G OR471467-250MG
APOSOR471467-1GEA 804 EUR
APOSOR471467-1G APOSOR471467-250MG
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28131961
Numéro CAS: 1471260-48-6