Imprimer
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471464-250MG OR471464-100MG
APOSOR471464-250MGEA 877 EUR
APOSOR471464-250MG APOSOR471464-100MG
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Formule: C₈H₅ClN₂O
MW: 180.591 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276177
Numéro CAS: 849345-42-2