Imprimer
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471460-1G OR471460-5G
APOSOR471460-1GEA 77.4 EUR
APOSOR471460-1G APOSOR471460-5G
3-(Methylamino)isonicotinic acid
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24160213
Numéro CAS: 1461602-59-4