Imprimer
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471459-1G OR471459-250MG OR471459-5G
APOSOR471459-1GEA 593 EUR
APOSOR471459-1G APOSOR471459-250MG APOSOR471459-5G
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
2-(Hydroxymethyl)-5-methoxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501385
Numéro CAS: 1459748-95-8