Imprimer
2-Methylbutyl Chloroformate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471440-1G OR471440-25G OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA 205 EUR
APOSOR471440-1G APOSOR471440-25G APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28127255
Numéro CAS: 20412-39-9