1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471436-1G
OR471436-250MG
APOSOR471436-1GEA
1940
EUR
APOSOR471436-1G
APOSOR471436-250MG
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Formule:
C₁₀H₁₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21098078 Numéro CAS: 1353986-88-5 |