Imprimer
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471435-1G OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA 1010 EUR
APOSOR471435-1G APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₆H₁₃NO₃
MW: 147.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18431958
Numéro CAS: 108677-84-5