Imprimer
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471412-1G OR471412-100MG OR471412-250MG
APOSOR471412-1GEA 0 EUR
APOSOR471412-1G APOSOR471412-100MG APOSOR471412-250MG
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977378
Numéro CAS: 2006278-04-0