Imprimer
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471393-1G OR471393-250MG
APOSOR471393-1GEA 1120 EUR
APOSOR471393-1G APOSOR471393-250MG
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977407
Numéro CAS: 1603580-85-3