Imprimer
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471363-1G OR471363-250MG OR471363-5G
APOSOR471363-1GEA 713 EUR
APOSOR471363-1G APOSOR471363-250MG APOSOR471363-5G
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formule: C₈H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18807836
Numéro CAS: 116345-47-2