Imprimer
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (2-phenylcyclopropyl)carbamate
OR471350-1G OR471350-250MG
APOSOR471350-1GEA 409 EUR
APOSOR471350-1G APOSOR471350-250MG
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Formule: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233.306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21106315
Numéro CAS: 92644-77-4