4,5-Dimethylimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR471341-1G
OR471341-250MG
OR471341-5G
APOSOR471341-1GEA
311
EUR
APOSOR471341-1G
APOSOR471341-250MG
APOSOR471341-5G
4,5-Dimethylimidazole
4,5-Dimethylimidazole
Formule:
C₅H₈N₂ MW: 96.13 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01646351 Numéro CAS: 2302-39-8 |