Imprimer
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl quinuclidine-4-carboxylate
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 111 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183.247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686937
Numéro CAS: 22766-68-3