Imprimer
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471317-1G OR471317-250MG
APOSOR471317-1GEA 1420 EUR
APOSOR471317-1G APOSOR471317-250MG
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Point de fusion: 259…261 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18807642
Numéro CAS: 170918-28-2