Imprimer
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471314-1G OR471314-250MG
APOSOR471314-1GEA 601 EUR
APOSOR471314-1G APOSOR471314-250MG
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Formule: C₉H₅N₃O
MW: 171.156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646233
Numéro CAS: 663194-04-5