Imprimer
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-Chloro-3-phenylpropionate
OR471312-1G OR471312-250MG
APOSOR471312-1GEA 140 EUR
APOSOR471312-1G APOSOR471312-250MG
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14538826
Numéro CAS: 18841-64-0