Imprimer
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylquinoline-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471311-1G OR471311-250MG
APOSOR471311-1GEA 369 EUR
APOSOR471311-1G APOSOR471311-250MG
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₀BNO₂
MW: 269.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22418301
Numéro CAS: 876922-75-7