Imprimer
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471293-1G OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA 916 EUR
APOSOR471293-1G APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Formule: C₇H₉BrN₂
MW: 201.064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255107
Numéro CAS: 1211589-61-5