Imprimer
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471286-1G OR471286-250MG
APOSOR471286-1GEA 804 EUR
APOSOR471286-1G APOSOR471286-250MG
7-Chloro-2H-chromen-2-one
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Formule: C₉H₅ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152031
Numéro CAS: 19063-54-8