Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471284-1G OR471284-250MG OR471284-5G
APOSOR471284-1GEA 601 EUR
APOSOR471284-1G APOSOR471284-250MG APOSOR471284-5G
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16698588
Numéro CAS: 1065102-51-3