Imprimer
13-Tetradecynoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 1120 EUR
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Formule: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224.339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18382104
Numéro CAS: 82909-47-5