1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471194-1G
OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA
916
EUR
APOSOR471194-1G
APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule:
C₁₂H₁₄O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19692943 Numéro CAS: 1314763-76-2 |