Imprimer
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471189-1G OR471189-5G
APOSOR471189-1GEA 0 EUR
APOSOR471189-1G APOSOR471189-5G
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Formule: C₇H₁₄BrNO·BrH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176498
Numéro CAS: 88806-06-8