Imprimer
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Bromopropyl)piperidine Hydrobromide
OR471188-1G OR471188-250MG OR471188-5G
APOSOR471188-1GEA 293 EUR
APOSOR471188-1G APOSOR471188-250MG APOSOR471188-5G
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Formule: C₈H₁₆BrN·BrH
MW: 287.035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176495
Numéro CAS: 58689-34-2