Imprimer
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471116-5G OR471116-1G
APOSOR471116-5GEA 713 EUR
APOSOR471116-5G APOSOR471116-1G
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Methyl 2-(Dimethoxyphosphoryl)propionate
Formule: C₆H₁₃O₅P
MW: 196.138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21607028
Numéro CAS: 26530-60-9