Imprimer
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471111-1G OR471111-250MG OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA 209 EUR
APOSOR471111-1G APOSOR471111-250MG APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781650
Numéro CAS: 59673-74-4