Imprimer
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471083-5G OR471083-1G OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA 0 EUR
APOSOR471083-5G APOSOR471083-1G APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09961411
Numéro CAS: 13052-92-1