Imprimer
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 0 EUR
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₇BrO
Point d'ébullition: 130…132 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01712260
Numéro CAS: 5498-31-7