Imprimer
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 304 EUR
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₅BO₃
MW: 276.179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18730087
Numéro CAS: 1345961-02-5