Imprimer
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-4-methoxy-phenyl)methanol
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 380 EUR
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Formule: C₈H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042785
Numéro CAS: 163190-79-2