Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471012-1G OR471012-250MG OR471012-5G
APOSOR471012-1GEA 916 EUR
APOSOR471012-1G APOSOR471012-250MG APOSOR471012-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18729960
Numéro CAS: 1400755-05-6