Imprimer
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470983-1G OR470983-5G
APOSOR470983-1GEA 256 EUR
APOSOR470983-1G APOSOR470983-5G
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Methyl 3-Bromobenzimidate hydrochloride
Formule: C₈H₈BrNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697946
Numéro CAS: 56108-13-5