Imprimer
5-Ethoxynicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470952-1G OR470952-5G
APOSOR470952-1GEA 499 EUR
APOSOR470952-1G APOSOR470952-5G
5-Ethoxynicotinaldehyde
5-Ethoxynicotinaldehyde
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18254211
Numéro CAS: 227939-23-3